Stampa…
5-Bromo-3-furoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromofuran-3-carboxylic acid, 2-Bromo-4-carboxyfuran
OR3279-1G OR3279-500MG OR3279-5G
APOSOR3279-1GEA 48 EUR
APOSOR3279-1G APOSOR3279-500MG APOSOR3279-5G
5-Bromo-3-furoic acid
5-Bromo-3-furoic acid
Formula: C₅H₃BrO₃
Punto di fusione: 130…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669547
CAS Number: 58832-36-3