Stampa…
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3274-1G OR3274-5G
APOSOR3274-1GEA 46.4 EUR
APOSOR3274-1G APOSOR3274-5G
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064042
CAS Number: 885267-41-4