Stampa…
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32732-1G OR32732-5G
APOSOR32732-1GEA 183 EUR
APOSOR32732-1G APOSOR32732-5G
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₂ClNO
Peso molecolare: 209,672 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172143
CAS Number: 876376-75-9