Stampa…
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32685-1G OR32685-5G
APOSOR32685-1GEA 444 EUR
APOSOR32685-1G APOSOR32685-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉NO₃
Peso molecolare: 227,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00445255
CAS Number: 80066-99-5