Stampa…
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32678-1G OR32678-5G
APOSOR32678-1GEA 299 EUR
APOSOR32678-1G APOSOR32678-5G
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₉H₁₀BrNOS
Peso molecolare: 260,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03618050
CAS Number: 1422045-46-2