Stampa…
4-Methyl-2-quinolinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32653-100G OR32653-25G OR32653-5G
APOSOR32653-100GEA 203 EUR
APOSOR32653-100G APOSOR32653-25G APOSOR32653-5G
4-Methyl-2-quinolinol 95%
4-Methyl-2-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006745
CAS Number: 84909-43-3