Stampa…
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32628-1G OR32628-5G
APOSOR32628-1GEA 270 EUR
APOSOR32628-1G APOSOR32628-5G
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Formula: C₁₁H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973720
CAS Number: 19927-64-1