Stampa…
5-Oxo-1-[(1R)-1-phenylethyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32581-1G OR32581-5G
APOSOR32581-1GEA 205 EUR
APOSOR32581-1G APOSOR32581-5G
5-Oxo-1-[(1R)-1-phenylethyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-[(1R)-1-phenylethyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
Peso molecolare: 233,263 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690908
CAS Number: 915302-94-2