Stampa…
2,3-Dimethoxy-6H,7H,8H,9H,10H,12H-azepino[2,1-b]quinazolin-12-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32496-1G OR32496-5G
APOSOR32496-1GEA 328 EUR
APOSOR32496-1G APOSOR32496-5G
2,3-Dimethoxy-6H,7H,8H,9H,10H,12H-azepino[2,1-b]quinazolin-12-one 95%
2,3-Dimethoxy-6H,7H,8H,9H,10H,12H-azepino[2,1-b]quinazolin-12-one
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₃
Peso molecolare: 274,315 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03617945
CAS Number: 475638-35-8