Stampa…
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)isoindoline-1,3-dione
OR32486-1G OR32486-5G
APOSOR32486-1GEA 328 EUR
APOSOR32486-1G APOSOR32486-5G
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 95%
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Formula: C₁₄H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 272,686 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09802551
CAS Number: 120739-60-8