Stampa…
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32477-1G OR32477-5G
APOSOR32477-1GEA 328 EUR
APOSOR32477-1G APOSOR32477-5G
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide 95%
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Peso molecolare: 209,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03012208
CAS Number: 14301-36-1