Stampa…
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32473-1G OR32473-25G OR32473-5G
APOSOR32473-1GEA 180 EUR
APOSOR32473-1G APOSOR32473-25G APOSOR32473-5G
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₉H₁₀ClNOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03617978
CAS Number: 1276536-34-5