Stampa…
1-(5-Bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32454-1G OR32454-5G
APOSOR32454-1GEA 219 EUR
APOSOR32454-1G APOSOR32454-5G
1-(5-Bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 95%
1-(5-Bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₁H₉BrO₃
Peso molecolare: 269,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02102416
CAS Number: 150612-66-1