Stampa…
2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32395-1G OR32395-25G OR32395-5G
APOSOR32395-1GEA 176 EUR
APOSOR32395-1G APOSOR32395-25G APOSOR32395-5G
2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 95%
2-Bromo-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
Peso molecolare: 242,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215011
CAS Number: 32433-61-7