Stampa…
1-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)ethan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)ethanone, 1-(1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)-1-ethanone
OR32334-1G OR32334-5G
APOSOR32334-1GEA 90.2 EUR
APOSOR32334-1G APOSOR32334-5G
1-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)ethan-1-one 95%
1-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)ethan-1-one
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159994
CAS Number: 939-70-8