Stampa…
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
OR323138-10G OR323138-1G OR323138-5G
APOSOR323138-10GEA 424 EUR
APOSOR323138-10G APOSOR323138-1G APOSOR323138-5G
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02167411
CAS Number: 67449-23-4