Stampa…
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR323068-100MG OR323068-250MG
APOSOR323068-100MGEA 655 EUR
APOSOR323068-100MG APOSOR323068-250MG
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
10-Bromodecylphosphonic acid
Formula: C₁₀H₂₂BrO₃P
Peso molecolare: 301,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25424105
CAS Number: 934985-98-5