Methyl 6-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR322960-1G
OR322960-5G
APOSOR322960-1GEA
357
EUR
APOSOR322960-1G
APOSOR322960-5G
Methyl 6-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 6-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₀O₃S Peso molecolare: 222,26 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07371543 CAS Number: 550998-58-8 |