Stampa…
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR322936-1G OR322936-500MG
APOSOR322936-1GEA 734 EUR
APOSOR322936-1G APOSOR322936-500MG
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₇NO
Peso molecolare: 203,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06357359
CAS Number: 50333-45-4