Stampa…
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR322865-250MG OR322865-1G
APOSOR322865-250MGEA 116 EUR
APOSOR322865-250MG APOSOR322865-1G
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07355846
CAS Number: 51045-34-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III