Stampa…
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR322791-10G OR322791-1G OR322791-5G
APOSOR322791-10GEA 806 EUR
APOSOR322791-10G APOSOR322791-1G APOSOR322791-5G
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀INO₂
Peso molecolare: 325,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953364
CAS Number: 253177-03-6