Stampa…
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR322769-500MG OR322769-1G
APOSOR322769-500MGEA 430 EUR
APOSOR322769-500MG APOSOR322769-1G
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄BrN₃
Peso molecolare: 280,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11037544
CAS Number: 1206969-07-4