4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇ClO Punto di fusione: 69…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191396 CAS Number: 73291-09-5 UN: 3261 ADR: 8,III |