Stampa…
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322740-100MG OR322740-1G OR322740-250MG
APOSOR322740-100MGEA 101 EUR
APOSOR322740-100MG APOSOR322740-1G APOSOR322740-250MG
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14585353
CAS Number: 1031417-41-0