Stampa…
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322634-25G OR322634-5G
APOSOR322634-25GEA 156 EUR
APOSOR322634-25G APOSOR322634-5G
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Formula: C₇H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01664213
CAS Number: 64037-07-6