Stampa…
5,6-Diaminoindazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322608-100MG OR322608-250MG
APOSOR322608-100MGEA 20.5 EUR
APOSOR322608-100MG APOSOR322608-250MG
5,6-Diaminoindazole
5,6-Diaminoindazole
Formula: C₇H₈N₄
Peso molecolare: 148,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022787
CAS Number: 7404-68-4