Stampa…
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322356-250MG OR322356-1G
APOSOR322356-250MGEA 161 EUR
APOSOR322356-250MG APOSOR322356-1G
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
Formula: C₁₄H₁₁NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043777
CAS Number: 90481-46-2