Stampa…
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322337-250MG OR322337-1G
APOSOR322337-250MGEA 45.2 EUR
APOSOR322337-250MG APOSOR322337-1G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇BrO₄
Peso molecolare: 271,064 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04352513
CAS Number: 20037-37-0