Stampa…
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32233-1G OR32233-5G
APOSOR32233-1GEA 219 EUR
APOSOR32233-1G APOSOR32233-5G
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂O
Peso molecolare: 257,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02081966
CAS Number: 347324-26-9