Stampa…
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322313-1G OR322313-250MG OR322313-5G
APOSOR322313-1GEA 270 EUR
APOSOR322313-1G APOSOR322313-250MG APOSOR322313-5G
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01735171
CAS Number: 89854-70-6