Stampa…
Methyl isodehydroacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR322202-5G OR322202-1G
APOSOR322202-5GEA 406 EUR
APOSOR322202-5G APOSOR322202-1G
Methyl isodehydroacetate
Methyl isodehydroacetate
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 167 °C (14 mm Hg)
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006642
CAS Number: 41264-06-6
EINECS: 255-283-5