Stampa…
Ethyl 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32219-1G OR32219-5G
APOSOR32219-1GEA 328 EUR
APOSOR32219-1G APOSOR32219-5G
Ethyl 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 218,209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02102304
CAS Number: 32092-18-5