Stampa…
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR322086-5G OR322086-25G
APOSOR322086-5GEA 0 EUR
APOSOR322086-5G APOSOR322086-25G
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
Peso molecolare: 217,264 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192477
CAS Number: 105847-59-4