(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321550-1G
OR321550-250MG
APOSOR321550-1GEA
448
EUR
APOSOR321550-1G
APOSOR321550-250MG
(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₄BrN·ClH Peso molecolare: 276,601 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
2141967-71-5 |