Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₁₅NO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD30181463 CAS Number: 1009376-86-6 |