Stampa…
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321548-1G OR321548-250MG
APOSOR321548-1GEA 560 EUR
APOSOR321548-1G APOSOR321548-250MG
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28108399
CAS Number: 173447-85-3