Stampa…
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321546-1G OR321546-250MG
APOSOR321546-1GEA 800 EUR
APOSOR321546-1G APOSOR321546-250MG
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Peso molecolare: 240,729 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1654722-99-2