Stampa…
2-(3-Bromopropyl)thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
OR321540-1G OR321540-250MG
APOSOR321540-1GEA 560 EUR
APOSOR321540-1G APOSOR321540-250MG
2-(3-Bromopropyl)thiophene
2-(3-Bromopropyl)thiophene
Formula: C₇H₉BrS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11613485
CAS Number: 30134-51-1