rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₂₁H₂₁NO₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02179121 CAS Number: 868523-86-8 |