Stampa…
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR321536-1G OR321536-250MG
APOSOR321536-1GEA 640 EUR
APOSOR321536-1G APOSOR321536-250MG
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₂BrNO₂
Peso molecolare: 340,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11223612
CAS Number: 1203683-54-8