Stampa…
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR321535-1G OR321535-250MG
APOSOR321535-1GEA 640 EUR
APOSOR321535-1G APOSOR321535-250MG
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₂BrNO₂
Peso molecolare: 340,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11223611
CAS Number: 1203686-41-2