Stampa…
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR321533-1G OR321533-250MG
APOSOR321533-1GEA 688 EUR
APOSOR321533-1G APOSOR321533-250MG
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 224,299 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08272979
CAS Number: 1217710-12-7