Stampa…
5,6-Dichloropicolinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR321529-1G OR321529-100MG
APOSOR321529-1GEA 574 EUR
APOSOR321529-1G APOSOR321529-100MG
5,6-Dichloropicolinaldehyde
5,6-Dichloropicolinaldehyde
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16606477
CAS Number: 408526-50-1