Stampa…
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR321525-1G OR321525-250MG
APOSOR321525-1GEA 348 EUR
APOSOR321525-1G APOSOR321525-250MG
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29120380
CAS Number: 1289211-63-7