Stampa…
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR321524-1G OR321524-250MG
APOSOR321524-1GEA 720 EUR
APOSOR321524-1G APOSOR321524-250MG
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Peso molecolare: 187,241 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21703522
CAS Number: 1439991-99-7