Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR321523-1G OR321523-250MG
APOSOR321523-1GEA 466 EUR
APOSOR321523-1G APOSOR321523-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)azepane-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Peso molecolare: 243,299 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03790979
CAS Number: 1034708-26-3