Stampa…
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR321520-1G OR321520-250MG
APOSOR321520-1GEA 880 EUR
APOSOR321520-1G APOSOR321520-250MG
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)benzoic acid
Formula: C₂₇H₂₃NO₄
Peso molecolare: 425,476 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2416262-95-6