Stampa…
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR321518-1G OR321518-250MG
APOSOR321518-1GEA 1120 EUR
APOSOR321518-1G APOSOR321518-250MG
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Formula: C₁₁H₁₂BrNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1784007-12-0