4-(3-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321512-1G
OR321512-250MG
APOSOR321512-1GEA
638
EUR
APOSOR321512-1G
APOSOR321512-250MG
4-(3-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(3-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₂ClN·ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
143017-59-8 |