Stampa…
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321511-1G OR321511-250MG
APOSOR321511-1GEA 493 EUR
APOSOR321511-1G APOSOR321511-250MG
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(o-Tolyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 83674-77-5